Natriumtiosulfat løsning 0.05 mol/l (0.05 N), Titripur®, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60311.1000EA 331 NOK
1.60311.1000
Natriumtiosulfat løsning 0.05 mol/l (0.05 N), Titripur®, Supelco®
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7