Natriumnitritt 0.1 N, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
89295.320EA 545 NOK
89295.320
Natriumnitritt 0.1 N, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Natriumnitritt
Formel: NaNO₂
MW: 69 g/mol
MDL nummer: MFCD00011118
CAS-nummer: 7632-00-0