/
Norway
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
7-Dehydrocholesterol ≥90%, crystalline solid
:
Cayman Chemical
7-Dehydrocholesterol ≥90%, crystalline solid
:
Cayman Chemical
:
434-16-2
:
:
C₂₇H₄₄O
:
MFCD00003624
:
384.64 g/mol
Purity:
≥90%
Pk
CAYM14612-5
14612-5
5 g
1 * 5 g
1 * 5 g - kr 1 225,00
kr 1 225,00
-
+
1 * 5 g
kr 1 225,00
-
+
: 14612-5
: CAYM14612-5
CAYM14612-10
14612-10
10 g
1 * 10 g
1 * 10 g - kr 2 275,00
kr 2 275,00
-
+
1 * 10 g
kr 2 275,00
-
+
: 14612-10
: CAYM14612-10
CAYM14612-25
14612-25
25 g
1 * 25 g
1 * 25 g - kr 5 275,00
kr 5 275,00
-
+
1 * 25 g
kr 5 275,00
-
+
: 14612-25
: CAYM14612-25
CAYM14612-50
14612-50
50 g
1 * 50 g
1 * 50 g - kr 9 325,00
kr 9 325,00
-
+
1 * 50 g
kr 9 325,00
-
+
: 14612-50
: CAYM14612-50