Norway
Order Entry
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
 :  UVEX
undefined
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
 :  UVEX
  • Catalog No:
  • UVEX6017905
  • UVEX6017904
  • UVEX6017902
  • Model:
  • 6658
  • 6658
  • 6658
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Gauge:
  • 7
  • 7
  • 7
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
  •  
    Glove size
    Colour
    Length
    Pk
  • UVEX6017902
    6017902
    8
    Yellow
    300 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAR
    1 * 1 PAR - kr 475,00
    kr 475,00
    1 * 1 PAR
       kr 475,00
     : 6017902
     : UVEX6017902
    Specifications
    Model
    6658
    Ambidextrous / hand-specific
    Hand-specific
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Reusable
    Liner material
    Cotton
    Gauge
    7
    Cuff style
    Knit wrist
    EN norm
    EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
  • UVEX6017904
    6017904
    10
    Yellow
    300 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAR
    1 * 1 PAR - kr 475,00
    kr 475,00
    1 * 1 PAR
       kr 475,00
     : 6017904
     : UVEX6017904
    Specifications
    Model
    6658
    Ambidextrous / hand-specific
    Hand-specific
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Reusable
    Liner material
    Cotton
    Gauge
    7
    Cuff style
    Knit wrist
    EN norm
    EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
  • UVEX6017905
    6017905
    12
    Yellow
    300 mm
    1 PAIR
    1 * 1 PAR
    1 * 1 PAR - kr 475,00
    kr 475,00
    1 * 1 PAR
       kr 475,00
     : 6017905
     : UVEX6017905
    Specifications
    Model
    6658
    Ambidextrous / hand-specific
    Hand-specific
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Reusable
    Liner material
    Cotton
    Gauge
    7
    Cuff style
    Knit wrist
    EN norm
    EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)