Norway
Order Entry
HPLC Columns, OPTIMAPACK
HPLC Columns, OPTIMAPACK
Leverandør:  HICHROM
Sertifikat
HPLC Columns, OPTIMAPACK
Leverandør:  HICHROM
Spesifikasjoner
  • Catalog No:
  • HISMOPSIL-51002546
  • HISMOP-51002546
  • Carbon load:
  • 20%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 330 m2/g
  • 330 m2/g
Spesifikasjoner
C18 columns
Produktinformasjon
  • Catalog #
    Supplier #
    Column Format
    Phase
    Pore size
    Particle Size
    Ø int.
    Length
    Tilgjengelighet
    Pris
  • HISMOP-51002546
    OP-51002546
    Analytical
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Logg inn for tilgjengelighet
    Logg inn for tilgjengelighet
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Supplier Article Number: OP-51002546
    Local Article Number: HISMOP-51002546
    Spesifikasjoner:
    Flere
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Carbon load
    20%
    Endcapped
    Yes
    Surface area
    330 m2/g
Silica columns
Produktinformasjon
  • Catalog #
    Supplier #
    Column Format
    Phase
    Pore size
    Particle Size
    Ø int.
    Length
    Tilgjengelighet
    Pris
  • HISMOPSIL-51002546
    OPSIL-51002546
    Analytical
    Silica
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Logg inn for tilgjengelighet
    Logg inn for tilgjengelighet
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Supplier Article Number: OPSIL-51002546
    Local Article Number: HISMOPSIL-51002546
    Spesifikasjoner:
    Flere
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Carbon load
    Endcapped
    Yes
    Surface area
    330 m2/g