Saltsyre 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
86170.290EA 925 NOK
86170.290
Saltsyre 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol acc. to DIN 51558 part 1 , AVS TITRINORM
Saltsyre
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
FN: 2920
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C) (result of analysis at point of filling) 0.9980 – 1.0020