2-Bromethylamine hydrobromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
85987.260EA
1025
NOK
85987.260
85987.360
2-Bromethylamine hydrobromide ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel:
BrCH₂CH₂NH₃Br MW: 204,89 g/mol Smeltepunkt: 170…173 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00012886 CAS-nummer: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99 % |
Melting point | 171 --> 175 °C |