Dikloreddiksyre, GPR RECTAPUR®
Danger
Synonymer: DCA
87085.290EA 1275 NOK
87085.290 87085.230
Dikloreddiksyre, GPR RECTAPUR®
Dikloreddiksyre
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Kokepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼–4 °C
Tetthet: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004223
CAS-nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
FN: 1764
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥98.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.560 - 1.570
Identity (IR) passes test