(±)-Epiklorhydrin, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
87074.290EA 1025 NOK
87074.290 87074.260 87074.460
(±)-Epiklorhydrin, GPR RECTAPUR®
(±)-Epiklorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Kokepunkt: 117,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –57,2 °C
Tetthet: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 28 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005132
CAS-nummer: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
FN: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test