VWR® shiroGEL, PAGE-system, vertikale, mini modulære
Leverandør: VWR
VWR®
700-0292EA 9625 NOK
700-0292
VWR® shiroGEL, PAGE-system, vertikale, mini modulære
Elektroforesesystemer Vertikal gelelektroforesesystemer
shiroGEL Mini vertikalt PAGE-system er modulært, slik at PAGE og elektroblotting kan utføres i samme tank, ganske enkelt ved å bytte innlegg. Systemet har innlegg for hvert enkelt bruksområde og en felles buffertank der de kan kjøres. Hvert enkel innlegg har sin egen elektrodemontering, som kobles til lokket på buffertanken. Av sikkerhetshensyn er strømledningene direkte koblet til lokket. Når lokket tas av, blir strømmen koblet fra systemet. Innleggene har også en liten pute som passer inn i lokket. Dette sikrer at lokket alltid er skikkelig på plass, og hjelper til med å ta det av. Buffertanken er støpt for å hindre separering og lekkasje. En rekke spacere, kammer og annet tilbehør er tilgjengelig for tilpasning av systemet. Alle spacere og kammer er fargekodede eller tydelig merket med tykkelse.
  • Kjører opptil fire geler samtidig
  • Geler kan støpes og kjøre PAGE-modulen
  • Solid, støpt bufferkammer med lokk som bare passer én vei
*kompatibel med flerkanalspipette; **buffertank.
Leveringsinformasjon: Komplett system inkluderer buffertank, PAGE-modul, støpestativ, to 10×10 cm glassplater med ører, to 10×10 cm glassplater med bundne spacere og to kammer med tolv tenner og en tykkelse på 1 mm.