Tellekammer, Bürker
Leverandør: Marienfeld
MARI0640230EA 1925 NOK
MARI0640230 630-1545 630-1544 631-0922 630-1543 631-0920 630-1542 630-1541
Tellekammer, Bürker
Objektglass Tellekammer
Glass tellekamrene for undersøkelse av cellesuspensjoner, er utstyrt med to sett med rutenett. De er inngravert på to slipte og polerte overflater på midtkanten. Midtkanten befinner seg mellom 2 forhøyede kanter, som også er slipte og polerte.
Designed for investigations of cell suspensions.
Sertifiseringer: Samsvarer med DIN 12 847 og GSO (tyske kalibreringsbestemmelser)
Leveringsinformasjon: Leveres i en transparent plastboks.