Linsepapir, klasse 541
Leverandør: VWR, part of Avantor
VWR®
111-5004EA 2125 NOK
111-5004 111-5003
Linsepapir, klasse 541
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Lens Papers
Passer til rengjøring av ulike optiske linser, i for eksempel objektiver, mikroskoper, kikkerter, forstørrelsesglass eller briller, og også til rengjøring av filamenter av optiske fibre.