Du søkte etter: Svabere for transport
16  treff i ditt søk
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Et utvalg svabere med transportmedium for bakterielle prøver. Tilgjengelig med forskjellige applikatorer og transportmedier.
Tilbud
Artikkenummer: (710-0442)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Transport swab with plastic shaft, synthetic tip, and Amies agar gel.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Produsent: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivelse: Swabs in test tube, Amies liquid, Plast, Diam: 12 mm, 140 mm
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Swabs with transport medium, Stuart gel, Lokkfarge: Oransje, Aluminium/viscose
Artikkenummer: (COPA414C)
Produsent: COPAN
Beskrivelse: The M40 Transystem line is the latest generation of traditional bacteriology transport swabs. It was designed to provide the ultimate performance capa...
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: The glycerophosphate has been substituted by inorganic phosphate since glycerophosphate is a metabolite for some bacteria, so they could grow and disg...
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Snappable transport swabs in a tube.
Artikkenummer: (DELT300299)
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
UOM: 1 * 600 Items
Produsent: BALIS
Beskrivelse: Swabtube, with 10 ml peptone pysiolog. saline solution, VWR®
Produsent: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Beskrivelse: Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
Produsent: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Beskrivelse: Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
Produsent: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Microbiology transport sets sterilised by radiation.
Artikkenummer: (LPIT118898)
Produsent: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: Swabs with transport medium.
UOM: 1 * 250 Items
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom