Du søkte etter: Svabere i rør
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Gamma sterilised swabs available in various combinations.
Artikkenummer: (KIMA23117)
Produsent: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivelse: Vaskepinne i rør med etikett og plastpinne, PP, Lengde: 140 mm, Diam: 12 mm
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Sterile specimen collection swab.
Artikkenummer: (MEDWMW1028D)
Produsent: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Beskrivelse: Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
UOM: 1 * 800 Items
Produsent: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples.
Produsent: LP ITALIANA SPA
Beskrivelse: Sterile dry swabs in tubes.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom