Du søkte etter: Svabere for rengjøring
75  treff i ditt søk
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (710-0560)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Mikrospissen er perfekt for rengjøring av overflater med små fordypninger, hull eller sprekker.
UOM: 1 * 500 Items
Artikkenummer: (710-0578)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: PU foam head has been solvent-washed to greatly reduce non volatile residue.
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Vattpinnen har et komprimert polyuretanhode med presisjonsspisset tupp og sidekanter på et kort håndtak av polypropylen.
Artikkenummer: (710-0580)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Vattpinnehodet er av ultrarent, vasket og strikket Alpha-polyester i to lag med en fleksibel, indre åre.
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
Tilbud
Artikkenummer: (710-0576)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Utmerket vattpinne for rengjøring av svært små områder, spesielt smale områder med fordypninger på deler og enheter.
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: These sets contain components for sampling different locations in the production area, and provide an efficient means of transporting the samples from...
Artikkenummer: (710-0574)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Svaber, CrushTube™, Hodelengde: 10 mm, Hodebredde: 8 mm, Håndtaklengde: 40 mm, Håndtakbredde: 9,5 mm, Lengde: 50 mm
UOM: 1 * 50 Items
HMS
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Vattpinnen er perfekt for rengjøringsvalidering og prøvetaking. 100% polyestersubstrat (kontinuerlig filament) som er varmestøpt (termisk bundet) på h...
Artikkenummer: (710-0581)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Vattpinnehodet er av ultrarent, strikket Alpha® polyester med fleksibel, indre åre.
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Små hodepinner for bruk med et løsemiddel som isopropanol laget av PU-skum med 100 porer per tomme porøsitet.
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Swab series made from the cleanest microdenier material, 100% polyester, nylon-free. The complete thermal bond construction eliminates adhesive contam...
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Termisk bundet vattpinne som er perfekt for bruksområder som krever høy oppsugingsevne, lav partikkelavgivelse og jevn dispergering av løsemidler.
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Sterile swabs are constructed from 100% medical grade spun polyester. These swabs are bonded securely to a PP shaft by an aqueous-based adhesive.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom