Du søkte etter: Homogenisatorer, håndholdt
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Pistill og mikrorør er lagd av polybutylen-tereftalat (PTBP) i et renrom klasse 10 000, ISO-klasse 7, M5.5. Lagd for homogenisering av celler og plant...
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Håndholdt, volumområde fra 0,1 til 250 ml. For dispergering, homogenisering, ekstraksjoner, cellehomogenisering, blanding, emulgering og suspendering.
Artikkenummer: (431-0179)
Produsent: IKA
Beskrivelse: Håndholdt eller stativmontert, volumområde fra 0,5 til 100 ml. Det store hastighetsområdet lar deg arbeide med høye vinkelhastigheter selv med små rot...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SCERSP749540-0000)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Homogenisator, Handheld, Motor, med adapter
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Hand-held, cordless homogeniser features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many sa...
Artikkenummer: (432-1861)
Produsent: OMNI INTERNATIONAL
Beskrivelse: Handheld, volume range 0,03 to 100 ml. A powerful 125 watt, quiet handheld homogeniser which operates at under 72 db with a convenient slide switch th...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom