Du søkte etter: Homogenisatorer, bordmodell
54  treff i ditt søk
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These compact homogenisers are suitable for all standard dispersing tasks and intensive mixing. The units are robust, and their stability prevents pul...
Tilbud
Artikkenummer: (412-0167)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: A ball mill for disintregration of small sample volumes that can also be used to shake/mix microtubes and microplates. Wide range of applications in d...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Bead Mill MAX is the premier model in the VWR Bead Mill homogeniser range. VWR Bead Mill MAX is designed to grind, lyse or homogenise the most di...
Artikkenummer: (432-0366)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (432-0367)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® Bead Mill homogeniser is a part of the newest generation of Bead Mill homogenisers. This economical system is specifically designed for grind...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bertin Instruments
Beskrivelse: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
HMS
Artikkenummer: (432-0274)
Produsent: Bertin Instruments
Beskrivelse: Especially designed for low throughput laboratory workflows and personal use, Minilys® homogenises 3 samples simultaneously in 0,5/2 ml tubes or ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BERTP002511PEVT0A0)
Produsent: Bertin Instruments
Beskrivelse: The Precellys Evolution Touch is both flexible and efficient, giving users the ability to grind, homogenise or lyse any kind of sample.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikkenummer: (441-0750)
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Stativmodeller, digitale, volumområde fra 0,1 ml til 10 liter. Kraftige enheter for en lang rekke dispergerings- og homogeniseringsformål i ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (431-0194)
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Stand model, volume range 0,1 ml to 30 litres. The powerful PT 6100D was designed to deliver exactly reproducible homognising conditions for...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA
Beskrivelse: Homogenisatorsystem som bruker hermetisk lukkede engangsrør noe som beskytter mot smittsomme prøver, toksiske stoffer eller stoffer med sterk lukt. Id...
Artikkenummer: (432-0454)
Produsent: Bertin Instruments
Beskrivelse: The Precellys® Evolution offers optimal robustness, safety, efficiency and flexibility. Especially designed for Bio-safety class L3 laboratories, the ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (432-0478)
Produsent: Bertin Instruments
Beskrivelse: Precellys® 24 Touch is the ideal laboratory homogeniser to prepare any kind of biological sample (animal and plant tissues, microorganisms) that can t...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (432-0300)
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Stativ modell, Volumområde fra 0,1 til 10000 ml. Benk topp Homogenisator, med kraftig motor og plassbesparende, smal utforming. Enkel å håndtere. Perf...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (431-1268)
Produsent: KINEMATICA
Beskrivelse: Stativmodell, volumområde fra 0,05 til 2500 ml for dispergering, homogenisering, ekstraksjon, celledisrupsjon, blanding, emulgering og suspenderi...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA
Beskrivelse: Stativmodell, volumområde fra 1 til 2000 ml. T25-homogenisatoren er ideell for bruksområder som homogenisering av avløpsvannprøver, til bruk i la...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom