Du søkte etter: Gummipropper
36  treff i ditt søk
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Stopper, gummi, Grå/Blå, Antall hull: 0, Nedre diam: 80,0 mm, Øvre diam: 100,0 mm, Høyde: 67,0 mm
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: This bromobutyl rubber closure provides a gas-tight seal for all GL 25 and GL 45 laboratory bottles with sizes from 10 to 20000 ml.
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Natural rubber, grey-blue.
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Proppene garanterer absolutt ugjennomtrengelighet, selv når kantene på rørene eller glass-, metall- eller plastbeholderne som skal tettes, ikke er per...
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Stopper, gummi, WHEATON®
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Stopper, gummi, Grå, Antall hull: 1, Hull Ø: 3,0 mm, Nedre diam: 14,0 mm, Øvre diam: 18,0 mm, Høyde: 20,0 mm
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Stopper, gummi, Grå, Antall hull: 0, Nedre diam: 56,0 mm, Øvre diam: 65,0 mm, Høyde: 45,0 mm
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Stopper, gummi, rød, Antall hull: 1, Hull Ø: 6,0 mm, Nedre diam: 29,0 mm, Øvre diam: 35,0 mm, Høyde: 30,0 mm
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Naturlig gummi, grå.
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Stopper, gummi, svart, Antall hull: 1, Hull Ø: 6,0 mm, Nedre diam: 29,0 mm, Øvre diam: 35,0 mm, Høyde: 30,0 mm
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Stopper, gummi, Grå, Hull Ø: 8,0 mm, Nedre diam: 14,0 mm, Øvre diam: 21,0 mm, Høyde: 19,0 mm
Artikkenummer: (DENE1012126)
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Stopper, gummi, Antall hull: 2, Hull Ø: 6 mm, Nedre diam: 26.0 mm, Øvre diam: 32.0 mm, Høyde: 30,0 mm
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Stopper, chloroprene rubber, rødbrun, Nedre diam: 79,0 mm, Øvre diam: 92,0 mm, Høyde: 65,0 mm
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm stoppers with crimp vials that have a 20 mm opening and a secure push fit, including ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom