Du søkte etter: Plastpropper
42  treff i ditt søk
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lokk uten fett som hindrer at slipte koblinger setter seg fast. Med vinklede kanttetninger rundt for bedre forsegling og redusert fare for å gå i styk...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
Artikkenummer: (462-0585)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Ideelle lokk for reagens-, prøve- og kulturrør i plast og glass, LDPE.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Enkel å sette på og ta av. Korkene tas av raskt og enkelt. FitsAll™-korker er ideelle for å lukke de fleste 12 og 16 mm (ytre diameter) vakuumgla...
Artikkenummer: (720-2576)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Korkene som dyttes inn, og snappkorkene med to posisjoner er laget i polyetylen for reagensrør med en ytre diameter på 12 eller 17 mm. Korker med...
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Artikkenummer: (GRANUWB-DS)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
UOM: 1 * 5 Items
Produsent: Brand
Beskrivelse: PP eller PE-LD, hul, med forseglingsribber og firkantet eller åttekantet hode.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Finned plugs for disposable tubes 11 to 13 mm or 15 to 17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: Neutral (00)...
Produsent: COWIE
Beskrivelse: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, NS: 29/32, Høyde: 60 mm
Artikkenummer: (212-0222)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Stoppers for disposible tubes, PE.
UOM: 1 * 1.000 Items
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom