Du søkte etter: Sprøyter, medisinsk
53  treff i ditt søk
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivelse: Todelt PP-sylinder og PE-stempel til engangsbruk, uten nål, uten lateks og silikonolje. Sprøyter på 5 ml og 10 ml er også tilgjengelige med ...
Produsent: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivelse: Steril, til engangsbruk, tredelt, sylinder og stempel i PP, polyisopren-stopper, uten lateks.
Artikkenummer: (BDAM364356)
Produsent: BD Medical
Beskrivelse: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (613-2793)
Produsent: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivelse: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (HSWA2450030100)
Produsent: HENKE SASS WOLF GMBH
Beskrivelse: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Sprøyte, medisinsk, SteriPlast®, PP, Sterilt, Syringe, transparent, sterile, Kapasitet: 50 ml, Gradering: 1 ml, Fp: 10
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: These fine dosage syringes are made of PP/PS. Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection made of natural latex free sy...
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Single use syringes for manual use, with green plunger. Easy aspiration up to the maximum volume. Barrel made from PP and plunger from PE.
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Steril, til engangsbruk, i tre deler, laget av PP, lateksfri eller PVC.
Produsent: Poulten & Graf
Beskrivelse: Barrel and piston in Durobax® glass, without needle.
Tilbud
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Non sterile, two-piece, DEHP-, latex- and silicone-free.
Produsent: Poulten & Graf
Beskrivelse: These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
Produsent: Poulten & Graf
Beskrivelse: Barrel and piston in Durobax® glass with metal tip, no needle.
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: 2-piece hypodermic syringes with Luer connector for single use with detached hypodermic Sterican® needle.
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Latex free single use syringe with integrated cannula for subcutaneous injection of U-100 insulin (50 or 100 IU/ml).
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom