  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "isolasjonstape"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/43/18989443.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"17"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (332362S)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Colour: white
UOM:  1 * 1 Rull
Artikkenummer: (291-0041)
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   PTFE-tape for forsegling av tilkoblinger og skruegjenger. Tykkelse: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 Rull
Artikkenummer: (BURK0006-4514)
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Forseglingstape, PTFE, Bredde: 12 mm, Lengde: 12 m
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
Artikkenummer: (819-0065)
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Maskeringstape for universalbruk har god klebeevne og passer til maskeringsbruk i nybygg og vedlikehold av bygninger.
UOM:  1 * 1 Rull
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Scotch™ Performance Flatback-tape brukes til å holde, binde sammen eller maskere når det er behov for høy klebestyrke, høy temperaturkapasitet og høy ...
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   This tape consists of 23 microns polyester films backing for improved moisture resistance, weight and space savings. These tapes are ideal to perform ...
Artikkenummer: (293-2100)
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Sealing tape, coated with adhesive on both sides. Roll 19 mm wide, 66 m long.
UOM:  1 * 1 Rull
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 17
  1  2  3  Neste