Du søkte etter: Benkepapir
37  treff i ditt søk
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: High quality, smooth, absorbent paper that quickly absorbs liquid spills with a thick, laminated polyethylene layer that prevents seeping onto the wor...
Artikkenummer: (631-1059)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Highly absorbent paper sheets for bench and surface protection.
UOM: 1 * 25 Items
Artikkenummer: (111-2431)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These durable FDA food grade silicone lab mats are ideal for every type of laboratory and more specialised areas such as cold rooms, cleanrooms, steri...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Benkebeskytter, VWR®, Reserveunderlagsmatte i gummi, 914 x 610 mm, 914×610 mm
Artikkenummer: (111-9200)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The reusable, environmentally friendly lab mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The Lab ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-0516)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Benkebeskytter, VWR®, Spare dimpled mat
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Made from 3,2 mm thick closed-cell polyethylene foam this bench liner provides cushioning and liquid barrier protection.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Versi-Dry-labmatter beskytter overflater og utstyr, forebygger knusing av ømfintlige gjenstander og absorberer raskt væskesøl. Polyetylenbaksiden er v...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: LabSorb-beskyttelsespapir er høyabsorberende papir som er belagt med polyetylen på én side.
Produsent: DESCO
Beskrivelse: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Tilbud
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: These Benchkote® sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Cytiva's Whatman™ Benchkote® Plus bench protector is a thicker, more absorbent version of the original Benchkote® bench paper. Designed for demanding ...
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Cytiva's Whatman™ Benchkote® surface protector is an absorbent lab paper that protects surfaces against hazardous spills. After use, the bench protect...
Produsent: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Black protection sheets made from fluoroelastomer rubber (FPM). Durometer 75 Shore A.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom