Du søkte etter: Inkubatorer, standard
13  treff i ditt søk
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Produsent: Binder
Beskrivelse: Avantgarde. Line incubators ensure stable and reliable incubation of microbiological cultures and guarantee reproducible results for routine tests in ...
Produsent: Binder
Beskrivelse: Two versions of these incubators with electronically controlled APT.line™ preheating chamber are available depending on the application: The BD series...
Produsent: MEMMERT
Beskrivelse: The range has natural and forced convection models with a temperature range up to 80 °C. There is a choice of two different displays, SingleDISPLAY or...
Produsent: MEMMERT
Beskrivelse: The range has natural and forced convection models with a temperature range up to 80 °C. There is a choice of two different displays, SingleDISPLAY or...
Produsent: MEMMERT
Beskrivelse: IFbw blanket warmer are suitable for warming non-sterile blankets and cloths, these are preheated to a precise temperature so they are readily availab...
Artikkenummer: (390-1586)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: WHEATON® standard incubators are ideal for general growth and incubation requirements. Designed specifically for use with WHEATON® Roller Apparatus.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: THERMO BRAND
Beskrivelse: Heratherm® Advanced Protocol Security incubators feature adjustable forced convection which allows the user to select the fan speed from 0 up to 100%....
Produsent: THERMO BRAND
Beskrivelse: Heratherm® Advanced Protocol-inkubatorer har dobbel konveksjon, som gjør at brukeren kan velge viftehastighet fra 0 til 100%. Lufthastigheten kan just...
Produsent: THERMO BRAND
Beskrivelse: Heratherm™ large capacity incubators were designed to prevent samples drying out. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence display a...
Produsent: THERMO BRAND
Beskrivelse: Heratherm® General Protocol-inkubatorer et innerkammer i glatt, rustfritt stål med avrundede hjørner som er lette å holde rene. Enhetene har en innven...
Produsent: Hettich
Beskrivelse: The HettCube range of incubators provide functionality and customised features. The inner chamber is made from acid-proof stainless steel (DIN 1.4301)...
Artikkenummer: (MMMEM118)
Produsent: 3M MEDICAL
Beskrivelse: 3M™ Attest™ incubators provide optimal conditions for accurate readout using biological indicators.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom