  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Gulvmatter
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/02/20236902.jpg
VWR har flow cells, flytceller, strømningsceller brukes til mikroskopi og bildeanalyse. Noen modeller er autoklaverbare og gjenbrukbare, engangsceller eliminerer risiko for forurensning og behovet for sterilisering
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse 30- eller 60-lags dørmattene av 1,8 mm tykk LDPE-film med 0,3 mm tykk, trykkfølsom, klebende akrylfilm fjerner skitt og støv fra skosåler og tra...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These mats offer the comfort of a polyurethane mat which is suitable for cleanroom ISO Class 5 (Class 100) environments. It is either available with a...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These mats are made of low density polyurethane providing an ergonomic, anti-fatigue profile. Bubble mats are designed for dry, non critical environme...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of the mats strongly depend on the volume and degree of cleanliness...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These frames are designed to be used with the PureStep mats to create a system that is ideal for any critical area that does not allow direct adhesion...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Decontamination flooring b'mat uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot-borne and wheel-borne particles. Particles are naturally...
Artikkenummer: (SCTV108099)
Produsent:  SCAT Europe
Beskrivelse:   Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Texwipe
Beskrivelse:   Adhesive-coated contamination control mats capture particulates from foot-traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 29
  1  2  3  4  Neste