  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (66)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Renromsmatter
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/47/18945247.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse 30- eller 60-lags dørmattene av 1,8 mm tykk LDPE-film med 0,3 mm tykk, trykkfølsom, klebende akrylfilm fjerner skitt og støv fra skosåler og tra...
Produsent:  Texwipe
Beskrivelse:   Adhesive-coated contamination control mats capture particulates from foot-traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Produsent:  3M
Beskrivelse:   [EN]MAT BLUE 60X115CM 40 LAYERS 1 * 6 Items
UOM:  1 * 6 Items
Produsent:  ERGOMAT
Beskrivelse:   Ergomat Sticky Mats provide a fast, convenient, reliable way to clean shoe soles or other items before entering a clean and sanitary area. These signi...
UOM:  1 * 10 Items
Produsent:  PURUS INTERNATIONAL, INC.
Beskrivelse:   A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing de...
Produsent:  Nitritex
Beskrivelse:   Supatac™-adkomstmatter er laget av LDPE med polyakrylatlim, og består av 30 deler. De hindrer at kontaminering og partikler kommer inn i kontrollerte ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6