Du søkte etter: Inkubatorer, bordmodell
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.13311.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Liten, kompakt inkubator for horisontal eller vertikal inkubasjon av dipslides (18) eller plater (12).
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWRs digitale inkubatorer IL 10, IL 23 og Il 56 gir en økonomisk og plassbesparende løsning for bruksområder innen mikrobiologi eller hematologi. Temp...
Artikkenummer: (390-6032)
Produsent: Binder
Beskrivelse: A compact device with hydraulic-mechanical control for precise, reliable incubation conditions. Optimum temperature range at 37 °C. Unit has galvanis...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (UVPA95-0358-02)
Produsent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse: This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: THERMO BRAND
Beskrivelse: Inkubatoren Heratherm® Compact har tvungen konveksjon som sørger for førsteklasses temperaturensartethet og -stabilitet samt rask gjenoppretting når d...
Artikkenummer: (LOVI56B000701)
Produsent: Lovibond
Beskrivelse: The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Clear acrylic construction offers full visibility of samples.
Artikkenummer: (HACH2569900)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Small and lightweight, the unit is ideal for reliable, accurate incubation for total coliform, fecal coliform and E. coli testing. The incubato...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom