  • Produktkategori
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "testkammer"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/11/18989911.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse:   Highly efficient bi-directional temperature gradient system for investigating responses to temperature shifts of seeds, small plants, insects, micro-o...
Produsent:  Binder
Beskrivelse:   Disse svært nøyaktige temperaturtestkamrene med interiør i rustfritt stål er ideelle til nøyaktig klargjøring av materialer og prøver, aldringstester,...
Produsent:  Binder
Beskrivelse:   KBF-serien er ideell for pålitelige stabilitetstester og nøyaktig opprettholdelse av konstante klimabetingelser. Konstante temperatur- og fuktighetsve...
Produsent:  MEMMERT
Beskrivelse:   The HPP range of climatic chambers offers precise temperature control from 0 up to +70 °C with active humidification and dehumidification from 10 to 9...
Produsent:  MEMMERT
Beskrivelse:   The ICH range of climatic chambers offers rapid and precise temperature control from 10 up to +60 °C with humidification from 10 to 80% RH. These comp...
Produsent:  Binder
Beskrivelse:   The MKF series of dynamic climate chambers has been specially developed as precision heating and cooling chambers for industrial material testing and ...
Produsent:  Binder
Beskrivelse:   Temperaturtestkamre med interiør i rustfritt stål er godt egnet til materialtesting og aldringstester. Enhetene har en høy luftutveksling grunnet den ...
Artikkenummer: (BIND9020-0151)
Produsent:  Binder
Beskrivelse:   The MKT series of dynamic climate chambers has been specially developed as precision heating and cooling chambers for industrial material testing and ...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 13
  1  2  Neste