Du søkte etter: Magnetrørere, flerposisjons
18  treff i ditt søk
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Ultraflat magnetrørere med hermetisk lukket hus i rustfritt stål. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Illuminated magnetic stirrers with single-position (AMI) or four separately controlled positions (AMI 4). Specially designed for titrations, and parti...
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er vann-, bakterie- og støvsikkert. Driftstemperaturer for basic-versjonen på opptil 50 °C, for HT-v...
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Magnetic stirrer able to stir up to six beakers having a maximum diameter of 85 mm (MULTISTIRRER 6) or up to 15 beakers having a maximum diameter of 6...
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Røresystemer for varsom blanding av cellekulturer. Passer for kulturkolber med rotasjonspropell- og rotasjonskulesystemer. Det hermetisk lukkede huset...
Produsent: IKA
Beskrivelse: Compact digital magnetic stirrers with 5, 10 or 15 stirring positions, designed for synchronous stirring and suitable for continuous operation. The we...
Produsent: H + P LABORTECHNIK
Beskrivelse: Kompakte magnetrørere med VARIOMAG-drivenhet som er hermetisk forseglet i et bestandig kabinett av rustfritt stål (bortsett fra MINI-enhetene som er a...
Produsent: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivelse: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Produsent: H + P LABORTECHNIK
Beskrivelse: Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture bro...
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Produsent: H + P LABORTECHNIK
Beskrivelse: Multi-position magnetic stirrers for reliable, safe performance with pre-selectable power settings, which optimise stirring efficiency for different l...
Artikkenummer: (SCIISI-3002)
Produsent: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivelse: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (442-3133)
Produsent: H + P LABORTECHNIK
Beskrivelse: Multi-position stirrers with direct control for up to 15 vessels, are ideal for general laboratory and mass screening applications. Units provide smoo...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SCIISI-5256)
Produsent: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beskrivelse: Rører, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, EU-kontakt, Quadmag Genie®, digital, Maks. rørekapasitet per omrører H₂O: 2000 ml, Hastighetsområde: 250 - 1300 min⁻¹
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom