  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (47)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "renromfrakker"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced-SPP-laboratoriefrakker er laget av et spunnet polypropylenmateriale (SPP) med middels vekt.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   SMS-laboratoriefrakker produseres av et lateksfritt flerlags spunnet-smelteblåst-spunnet materiale (SMS) som gir høy strekkstyrke, samtidig som det er...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These coats are made from high quality polyester fabric, designed for critical cleanroom applications.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Basic-SPP-laboratoriefrakker er laget av et sterkt, lett og pustende spunnet polypropylenmateriale (SPP) som beskytter mot smuss, skitt og visse t...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Maximum-laboratoriefrakker (SPP) er de reneste og mest slitesterke i VWRs kleskolleksjon. Disse plaggene består av et behagelig spunnet polypropyl...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These coats are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conductive ...
Produsent:  DuPont
Beskrivelse:   These frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides an inherent...
Produsent:  DuPont
Beskrivelse:   These single-use frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 16
  1  2  Neste