  • Kriteria
    • På lager (242)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "Laboratoriefrakker"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Basic-SPP-kitler lages av sterkt, lett og pustende spunnet polypropylenmateriale (SPP) som beskytter mot smuss, skitt og visse tørre partikler i u...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced-SPP-kitler er laget av et spunnet polypropylenmateriale (SPP) med middels vekt. Testet og produsert i et ISO-sertifisert anlegg under str...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These reusable coats for men are either made of 100% cotton or 65% polyester/35% cotton. Both fabrics are robust, tear resistant and durable. The coat...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These reusable coats comply with HACCP requirements and are therefore suitable for food contact applications. Made of a blend of 65% polyester and 35%...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VWR Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight, and breathable spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dir...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These reusable coats for women and men are made of 63% polyester, 35% cotton and 2% carbon, which provides anti-static protection. All models feature ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These disposable laboratory coats made from PP are ideal for non critical applications.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These full-coverage lab coats made of 65% polyester and 35% cotton are treated with a dirt and water-repellent finish. They provide protection against...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 56
  1  2  3  4  5  6  7  Neste