  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (99)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "kjeledresser-for-renrom"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Basic-SPP-kjeledresser er laget av et sterkt, lett og pustende spunnet polypropylenmateriale (SPP) som beskytter mot smuss, skitt og visse tørre p...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Maximum-SPP-kjeledresser er de reneste og mest slitesterke i VWRs kleskolleksjon. Disse plaggene består av et behagelig spunnet polypropylenmateri...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These overalls are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conducti...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This single-use garment set includes overall, hood, boot covers and sleeve protectors, all made from breathable SMS fabric.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced-SF-kjeledresser er laget av et spunnet polypropylenmateriale (SPP) med middels vekt.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Kjeledresser for renrom produseres av et lateksfritt, flerlags spunnet-smelteblåst-spunnet materiale (SMS) som gir høy strekkstyrke, samtidig som det ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These sterile single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disposable, anti-static overall made of a microporous film with a nylon scrim between film and substrate that gives the material additional strength.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 22
  1  2  3  Neste