  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (5)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Kanyler
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/41/18945041.jpg
VWR tilbyr en rekke forskjellige kanyler og nåler i både lengde og tykkelse for å passe arbeidsbehov. S terile nåler er vanlig i helsevesenet for å drenere væske, forlenge lengden av innsatte, kirurgiske instrumenter, hjelpe pasienters pust eller for å administrere medisin. Fleksible løsninger for laboratoriet tillater overføring av luftfølsomme løsninger og gasser mellom reaksjonsbeholdere uten kontakt med omgivelsene.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (BRAU4190050)
Produsent:  B. Braun
Beskrivelse:   Aeration cannula maintains a bacteria-retentive venting of noncollapsing plastic containers.
UOM:  1 * 100 Items
Produsent:  B. Braun
Beskrivelse:   Introcan Safety passive shielded cannulae with self-activating protection against needlestick injuries and related infections.
Produsent:  B. Braun
Beskrivelse:   Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
Produsent:  B. Braun
Beskrivelse:   Venipuncture sets with manual mechanism to prevent from injuries and exposure to the contamination.
Produsent:  B. Braun
Beskrivelse:   Cannula, Surecan®, Måler: G 22, svart, 30 mm
Produsent:  B. Braun
Beskrivelse:   Vasofix Certo IV catheter with injection port. IV catheter material available in PU and FEP for low-pain, gentle insertion of catheter. Integrated inj...
Artikkenummer: (720-2540)
Produsent:  B. Braun
Beskrivelse:   Puncture set for 'single shot' technique without nerve stimulation.
UOM:  1 * 50 Items
Artikkenummer: (BRAU4512383)
Produsent:  B. Braun
Beskrivelse:   Epidural anaesthesia needle with Tuohy-type bevel.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 15
  1  2  Neste 