Du søkte etter: Infusjoner
27  treff i ditt søk
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Artikkenummer: (BRAU415111)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Simplify IV technique by direct insertion into a closed system.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (BRAU4099702)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Intrapur Lipid is a 1,2 μm infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (612-0192)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Injection and aspiration filter for the prevention of particulate contamination during injection and aspiration of drugs.
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Heidelberger extension tubing for infusion systems.
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Original-Perfusor tubings for use with all syringe pumps inferior to four-bar pressure.
Artikkenummer: (BRAU409100H)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: This capless valve allows for a safe and convenient access during infusion therapy.
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (BRAU4093054)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Extension and connection tubing with small bore.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (BRAU4099842N)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Ready-to-use set with infusion filter.
UOM: 1 * 20 Items
Artikkenummer: (720-2580)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (720-2571)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Overføringspigg for sterile væsker for flasker opptil 100 ml
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (BRAU16609C)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Five-fold tap banks are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, immunosuppress...
UOM: 1 * 40 Items
Artikkenummer: (BRAU16615C)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, i...
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (BRAU4183916)
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: Convenient drip chamber design with sharp spike ensures easy piercing of container ports, bacteria proof venting (closable), 20 drops 1 ml ±0,1 ml (aq...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom