Du søkte etter: Tørkepapir og våtservietter
119  treff i ditt søk
SearchResultCount:"119"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Passer til rengjøring av ulike optiske linser, i for eksempel objektiver, mikroskoper, kikkerter, forstørrelsesglass eller briller, og også til rengjø...
Artikkenummer: (115-2418)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
UOM: 1 * 1 Rull
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Absorberende papir som egner seg til rengjøring og tørking av glassbeholdere, rør, mikroskopplater, flasker osv.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Tilbud
Artikkenummer: (115-0128)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These non woven wipes are constructed from 100% polypropylene and are moistened with a blend of pure, reagent grade 70% isopropyl alcohol and 30% reag...
UOM: 1 * 100 Items
HMS
Artikkenummer: (115-0600)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Tolags ansiktsservietter laget av 100% cellulosepapir.
UOM: 1 * 150 Items
Artikkenummer: (115-2422)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Artikkenummer: (115-0202)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Absorberende, myke og tykke loddne tørkepapir som loer lite. For mange lette bruksområder innen laboratorier, elektronikk- og dataindustrien, farmasi,...
UOM: 1 * 280 Items
Artikkenummer: (115-2417)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These very soft wipes, made from a spunlace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clean...
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Extra soft 2 ply tissues, dispensed one at a time from cube dispenser.
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: These single use wipes made from three ply AIRFLEX* material are ideal for superior cleaning and heavy duty wiping tasks such as soaking up industrial...
Artikkenummer: (111-1952)
Produsent: 3M
Beskrivelse: The 105 face seal cleaner is an individually wrapped wipe for cleaning and freshening the face piece without damaging it.
UOM: 1 * 40 Items
Artikkenummer: (115-2051)
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: These single ply wipes are made from AIRFLEX* material, a specialised fabric with a perfect balance of softness and strength, that is also thick and a...
UOM: 1 * 1 Rull
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Tørrserviettene WYPALL* er fremstilt av impregnert preget polypropylen og er spesielt utformet og formulert for effektiv rengjøring av svært skittent ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 119
no targeter for Bottom