Du søkte etter: Desinfiseringsservietter, renrom
23  treff i ditt søk
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (115-1724)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Slitesterkt, dobbeltvevd polyester med skårne kanter som er vasket i renrom i ISO klasse 4 for å minimere kontaminering av partikler og ekstraherbare ...
UOM: 1 * 300 Items
Artikkenummer: (115-0033)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges.
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: These non pyrogenic LE wipes are the first sterile non woven wiping products designed for the pharmaceutical, medical device and biotech industries. M...
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: Uvevd, vannfiltret blanding av polyester og cellulose. Ideell for å vaske produkter før de behandles i renrommet.
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: To lag med strikket polyesterstoff er laminert sammen, noe som gir en slitesterk klut med mer enn dobbel absorpsjonsevne sammenlignet med enkeltlagene...
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: These wipes are manufactured from high quality 100% knitted polyester fabric with sealed edges. The polyester fabric offers the widest range of solven...
Artikkenummer: (115-0439)
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges and increased sorbency.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (TEXWSTX624)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: VersaWipe® is made from 45% polyester / 55% cellulose non woven material with a cut edge. Ideal for spill control, cleaning, and solution application.
UOM: 1 * 2.500 Items
Artikkenummer: (115-1893)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Cut-edge polyester single ply wipe that is ideal for floor cleaning and for applying cleaning solutions and disinfectants on floors.
UOM: 1 * 340 Items
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: SterileWipe™ LP is a 100% continuous-filament cut edge polyester wipe that is low in particle generation and extractable levels. It provides excellent...
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Vertex® wipes are the cleanest, most consistent, and most rigorously quality tested cleanroom wipes.
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Sterile TexTra™ er en ettlags, dobbeltstrikket klut av sammenhengende 100% polyesterfibre som gir høy sorpsjonsevne, en tung klut med stor overflate. ...
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Revolve™ sustainable wipes are made for the cleanroom industry and are composed of 100% upcycled polyester material with a sealed edge, processed on T...
Sustainable Materials
Waste Reducing
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: SterileWipe™ LP 10 is a 100% continuous-filament polyester wipe with thermally sealed borders that have been designed to control particle and fiber co...
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: SterileWipe™ HS II is a non woven cellulose/polyester-blend wipe offering both durability and absorbency. It is an excellent general purpose sterile w...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom