Du søkte etter: Eksikator, plast
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Gjennomsiktig PC-lokk og blå PP-bunn med eller uten PTFE-hank. Passer til 6,4 mm (¼') i.d. vakuumslange og kan brukes sammen med en hvilken som helst ...
Artikkenummer: (467-0021)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Ideell til tørking og tørkeprosesser. Lokk i gjennomsiktig, uknuselig PC med forsenket kant. Bunnen er i slitesterk, blå PP.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (467-3120)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Gjennomsiktig PC, uknuselig og lett. Passer til bruk både under vakuum og ikke-vakuum Bred bunn som gir god stabilitet. Passer til 6,4 mm (¼') til 19 ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Brand
Beskrivelse: Dessicators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These compact, high-quality vacuum desiccators in clear or amber (UV blocking) polycarbonate maintain a vacuum and stay gas-tight allowing reliable dr...
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Eksikator med underdel av hvit PP og lokk av glassklar PC med riflet knopp. Tørkemidler kan plasseres under eller på PP-platen.
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dr...
Artikkenummer: (467-2245)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Desiccators with top made of clear polycarbonate, for easy viewing of contents, and white polypropylene bottom. The small size of this desiccator allo...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Gjennomsiktig polykarbonatlokk med polypropylenbunn. Den spesialrillede kranen sikrer at luften slippes svært sakte inn igjen, så innholdet ikke blir ...
Artikkenummer: (BELAF420290001)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Clear polycarbonate desiccator with large storage space, portable and easy to use. Two gas ports accept tubing (inner Ø 6,35 mm) and have easy turning...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAF420290000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This domed desiccator provides a spacious interior for large, moisture sensitive materials. Laboratory grade polycarbonate provides a clear, unobstruc...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (VITL326294)
Produsent: VITLAB
Beskrivelse: Ideal dessicators for use in educational laboratories.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAF420430000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Transparent polycarbonate lid and base.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Vacuum chamber systems include a transparent jar and neoprene gasketed vacuum plate with a tubing adapter that fits 6,4 mm Int.Ø tubing. Jars are avai...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom