  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (90)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Papirservietter til generell bruk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Absorberende, myke og tykke loddne tørkepapir som loer lite. For mange lette bruksområder innen laboratorier, elektronikk- og dataindustrien, farmasi,...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These very soft wipes, made from a spun-lace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clea...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These bleached spunlace wipes made from 55% wood pulp and 45% polyester are extremely strong, even when wet.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These strong centre-feed wipes made from 70% viscose and 30% polyester are supplied with a resealable dispensing bucket for custom impregnation.
UOM:  1 * 6 Rull
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These spun-lace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These wet-laid, double re-creped, general purpose wipes, made from wood pulp with binder, can be used for many different appplications.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 46
  1  2  3  4  5  6  Neste