Du søkte etter: Papirservietter, skånsom
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Absorberende papir som egner seg til rengjøring og tørking av glassbeholdere, rør, mikroskopplater, flasker osv.
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Poleringsserviettene KIMTECH PREP*-poleringsservietter av ikke-vevd stoff er ideelle til polering av glass og andre materialer. De egner seg også til ...
Artikkenummer: (KIMB7432)
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Kleenex® Wipes are ideal in busy healthcare environments. Available in a handy, portable POP-UP box, these wipes are soft, yet strong and can be used ...
UOM: 1 * 80 Items
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Holdbare forsterkede tørkepapir for krevende jobber. Egnet for bruk i middels til svært krevende oppgaver.
Artikkenummer: (KIMB21905-026)
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
UOM: 1 * 17.160 Items
Artikkenummer: (PGIN74236)
Produsent: PGI NONWOVEN
Beskrivelse: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
UOM: 1 * 400 Items
Artikkenummer: (115-0370)
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: Sontara AC is a white non woven creped wipe made with 55% special cellulose and 45% polyester.
UOM: 1 * 250 Items
Artikkenummer: (CONTMP1213BG)
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: These wipes made from creped spunlaced polyester/cellulose fabric offer outstanding strength and sorbency. Ideal for the removal of thick liquids, gre...
UOM: 1 * 900 Items
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: These high quality wipes, made from 100% pure fibre, are suitable for a variety of precision wiping tasks such as the cleaning of delicate glassware, ...
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: De sterke KIMTECH*-serviettene er fremstilt av HYDROKNIT®-materiale. De er skånsomme mot huden og egner seg til rengjøring i et sterilt miljø.
Artikkenummer: (115-1556)
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: These soft and flexible wipes have a non woven open structure that is ideal for the removal of excess sealant prior to industrial painting or coating ...
UOM: 1 * 500 Items
Artikkenummer: (SCAA190578)
Produsent: Essity
Beskrivelse: This extremely low lint cloth with anti-static properties is ideal for use with solvents when cleaning smooth surfaces. Made from 100% PP.
UOM: 1 * 400 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom