  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (13)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Desinfiseringsservietter
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   This refillable wet wiping system is the ideal alternative to using a spray bottle or open bucket in combination with a rag, making it easy to use and...
Produsent:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   These non alcohol wipes are ideal for sanitising hands, desks and work stations, and other surfaces. The wipes effectively kills up to 99,999% of comm...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (720-2586)
Produsent:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Disposable alcohol pad for cleaning skin.
UOM:  1 * 100 Items
HMS
Produsent:  ORAPI EUROPE
Beskrivelse:   Pre-saturated wipes for cleaning, pre-disinfection and disinfection of contact equipment, sensors and instruments. The wipes kill 99,999% of all germs...
Produsent:  PHAGOGENE
Beskrivelse:   Disinfectant wipe, disposable, Hvit, L×B: 130×210 mm, 120 wipes/box
UOM:  1 * 120 Items
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   These tissues have been bleached without chlorine and are biodegradable. They can be used to quickly disinfect alcohol-resistant surfaces.
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   Dry polyester wipes for impregnation with universal or disinfecting detergents. The lint-free and tear-proof wipes are designed for both optimal disin...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (LBPKU1A84JI022)
Produsent:  LABORATOIRES PRODENE KLINT
Beskrivelse:   These wipes are impregnated with an antiseptic and disinfectant solution for the antisepsis of the hands and for the disinfection of objects, surfaces...
UOM:  1 * 12 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 9
  1  2  Neste