Du søkte etter: Ansiktsservietter
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (115-0600)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Tolags ansiktsservietter laget av 100% cellulosepapir.
UOM: 1 * 150 Items
Artikkenummer: (KIMB8837)
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Tolags papir av høy kvalitet, fremstilt av 100% høyraffinert resirkulert fiber.
UOM: 1 * 2.100 Items
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: Extra soft 2 ply tissues, dispensed one at a time from cube dispenser.
Artikkenummer: (KIMB1126)
Produsent: KIMBERLY CLARK
Beskrivelse: These soft hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and conveniently supplied in a stylish, splash-resistant pop-up box to k...
UOM: 1 * 70 Items
Artikkenummer: (ZVGA16515)
Produsent: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beskrivelse: These double-layered laboratory and facial tissues from zetBox® are highly absorbent and ultra-soft. Perfect for sensitive application areas.
UOM: 1 * 4.500 Items
Artikkenummer: (115-1723)
Produsent: Essity
Beskrivelse: Premium 2 ply facial tissues made of pure cellulose.
UOM: 1 * 3.000 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom