  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (14)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Omrører, elektronisk
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (441-0017)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Denne stillegående, rimelige røremotor passer for enkle blandeoppgaver i laboratoriet, f.eks. behandling av medier med betydelige midlertidige endring...
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Laboratory stirrers which are ideal for simple stirring tasks, suitable for quantities up to 25 litres (VOS 40 digital), or for intensive stirring tas...
Produsent:  IKA LTD
Beskrivelse:   Laboratory stirrers designed for simple stirring tasks for quantities up to 15 or 25 l (EUROSTAR 20 digital and EUROSTAR 40 digital), or for intensive...
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 l (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology...
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 l (H₂O). Units automatically adjus...
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Range of overhead stirrers with electronic adjustment that are equipped with advanced safety systems.
Produsent:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   Powerful electronic stirrers that feature a smooth start operation which prevents spills and splashing media. The speed ramps up slowly until set spee...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 11
  1  2  Neste