  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (3)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
overhead-stirrers-mechanical
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (441-2907)
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   Robust, kompakt, ergonomisk utforming med digitalt display.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   Extremely powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 200 l. Unit has a robust,...
Produsent:  STUART SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Range of quiet running overhead stirrers to meet all laboratory requirements.
Artikkenummer: (441-1101)
Produsent:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   Basmodell. Analog innstilling av hastigheten med store knapper. Kjoksen har plass til røreelementer med skaft på opptil 8 mm i diameter.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7  av 7