Du søkte etter: Vannbad, uten sirkulasjon
35  treff i ditt søk
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Unstirred water baths with double walled, stainless steel (inner) and coated steel sheet (outer) housing. All baths except the 2 litre models feature ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lagd av rustfritt stål eller polykarbonat. Ideelt til bruk sammen med hengetermostater fra VWR®. For bruksområder der det er nødvendig å ha slitestyrk...
Tilbud
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Bad, JBN26, Kapasitet: 26 L, Temperaturområde: RT* +5...95 °C, Temp stabilitet: ±0,5 °C, Varme-effekt: 1,4 kW, Bad B×D×H: 495×290×165 mm, B×D×H: 590×335×275 mm, UK/EU-kontakt, (* RT = Ambient)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal ...
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: Bad, CORIO™, B19, Rustfritt stål, Kapasitet: 14 - 19 L, Temperaturområde: ≤150 °C, Bad B×D×H: 300×500×150 mm, B×D×H: 370×580×200 mm
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: Bad, CORIO™, BT19, Kapasitet: 14 - 19 L, Temperaturområde: ≤100 °C, Bad B×D×H: 300×350×150 mm
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Førsteklasses bad laget av korrosjonsbestandig rustfritt stål for holdbarhet i krevende miljøer. Tilgjengelig i fem størrelser (5, 12, 18, 26 og 38 li...
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 18 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Artikkenummer: (442-0814)
Produsent: 2MAG
Beskrivelse: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (JULA9461701)
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: Open bath circulator with high quality bath tanks made of transparent plastic or stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Produsent: IKA
Beskrivelse: Bad, IB R 20 eco, PC, Kapasitet: 20 L, Temperaturområde: ≤100 °C, Bad B×D×H: 504×317×151 mm, B×D×H: 552×365×167 mm
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: Simple to operate water baths. Working temperature range is 25 to 100 °C.
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: Isolerte bad i rustfritt stål, som kan brukes opptil 200 °C. Den ytre kappen er laget av pulverlakkert platestål. Alle badene er utstyrt med et i...
Artikkenummer: (IKAA20016334)
Produsent: IKA
Beskrivelse: Compact and ergonomic heating safety bath for all tempering media.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: Bad, PC, Kapasitet: 12 L, Temperaturområde: ≤100 °C, Bad B×D×H: 356×331×208 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom