  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "uv-transilluminatorer"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/58/18989958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Alle VWR®-lysbord har justerbare innstillinger for intensitet og jevn belysning.
Produsent:  CONSORT
Beskrivelse:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Produsent:  SYNOPTICS
Beskrivelse:   Transilluminator, UV, Syngene, GX-2530S-E, Bølgelengde(nm): 254, Filterstørrelse (mm): 250×230
Produsent:  SYNOPTICS
Beskrivelse:   Transilluminator, UV, Syngene, GE-2020M-E, Bølgelengde(nm): 302, Filterstørrelse (mm): 200×200
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (733-2006)
Produsent:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse:   Designed to visualise DNA stained with ethidium bromide. Safety features include a UV-blocking cover and a power cut-off switch when the cover is open...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   Disse High Performance UV-lysbordene med fire lysrør på 25 W gir en høy lysstyrke på 100 W og jevn UV-belysning for høy fluorescens og følso...
Produsent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   FirstLight® UV-illuminatoren gir en svært jevn eksitasjonskilde for kvantitativ fluorescens for en rekke genomiske og proteomiske bruksområder, blant ...
Produsent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   All Benchtop-lysbordene er kompakte, lette og er et rimelig alternativ til High Performance-serien av lysbord. Med unntak av M-10E-modellen er alle mo...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8