  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (12)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Smøremidler
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/89/18989489.jpg
VWR har smøremidler, hanefett og silikon til ekssikkatorer, glassartikler, haner og sentrifuger
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (1.07746.0100)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
UOM:  1 * 100 g
Artikkenummer: (24513.141)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Hydrocarbons + lanolin
UOM:  1 * 25 g
HMS
Artikkenummer: (6674.0050)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Silicone grease TECHNICAL
UOM:  1 * 50 g
HMS
Artikkenummer: (44224.KT)
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   High-vacuum grease is used as an anti-seize grease in ground glass joints and to lubricate synthetic and silicone rubber gaskets. Also used to lubrica...
UOM:  1 * 1 Items
HMS
Produsent:  M & I MATERIALS LTD
Beskrivelse:   Medium temperature vacuum grease. Silicone-free. Used when a grease of higher melting point is required.
UOM:  1 * 25 g
Produsent:  M & I MATERIALS LTD
Beskrivelse:   These Apiezon greases are hydrocarbon based, silicone-free and highly resistant to creep, the undesirable phenomenon associated with silicone-based pr...
Produsent:  M & I MATERIALS LTD
Beskrivelse:   Apiezon N Grease exhibits extremely low vapour pressures at ambient temperatures, 6 x 10-10 torr at 20°C, which are further improved by red...
UOM:  1 * 25 g
Artikkenummer: (HETT4051)
Produsent:  Hettich
Beskrivelse:   Lubricating grease for rotor trunnions
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 19
  1  2  3  Neste