  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (18)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Celleutstryksspatler
16  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/09/18945009.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PS, steril. Med en helt glatt, avrundet overflate, uten skarpe kanter og ufullkommenheter. Dermed kan selv flytende prøver strykes jevnt ut på overfla...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PS, sterile. Laget for spredning og dispergering av væsker på overflaten av agarkulturplater. Brukes til bakterietelling (CFU-platetelling) av vannprø...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP, steril eller ikke-steril. Praktiske og rimelige. Disse celleutstrykerne er laget for å forenkle arbeid med bakteriekulturer. Med en helt glatt, av...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Artikkenummer: (HEATHS8151)
Produsent:  HEATHROW
Beskrivelse:   Triangular shaped spreading bar has an edgeless design which prevents tearing of the agar and head shape that distributes pressure evenly for smooth s...
UOM:  1 * 500 Items
Artikkenummer: (HEATHS86655)
Produsent:  HEATHROW
Beskrivelse:   Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Corning Life Science
Beskrivelse:   PS spreaders, L-shaped, with curved end. Sterile, SAL 10-3.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 16
  1  2  Neste