Du søkte etter: Elektroporasjonselektroder
18  treff i ditt søk
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: BTX
Beskrivelse: AgilePulse™ needle array electrodes are miniature needles designed to provide superior, highly uniform electric fields in dermal or muscular tissue as...
Produsent: BTX
Beskrivelse: Skyvelærselektroder er elektroder i skyvelærstil som kan brukes på nytt, og som er egnet til en rekke in vivo-bruksområder som medisin- eller g...
Produsent: BTX
Beskrivelse: Microslides er brukt til embryomanipulering og celle- eller protoplastfusjon. En Microslide passer på mikroskopet, slik at du kan observere justerings...
Produsent: BTX
Beskrivelse: Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo drug or gene delivery applications.
Produsent: BTX
Beskrivelse: Genetroder™ er parvise elektroder i nålstil som kan brukes på nytt, og som er egnet for in vivo- og in ovo-elektroporasjon, inkludert me...
Produsent: BTX
Beskrivelse: 2-Needle Array™-elektroder er elektroder av nåltypen som er spesielt utformet for in vivo-narkotika- eller gentesting. Elektroden består av et ...
Artikkenummer: (700-4812)
Produsent: BTX
Beskrivelse: This flat electrode can be used for both electroporation and electro cell fusion. It generates either a divergent or homogeneous field depending on th...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (700-4804)
Produsent: BTX
Beskrivelse: The BTX Meander Fusion Chamber is a novel microslide design which is specifically used for electro cell fusion. The chamber generates a divergent fiel...
UOM: 1 * 4 Items
Produsent: BTX
Beskrivelse: This electrode is designed for delicate and/or difficult tissue transfection. Ex vivo electropoartion is an efficient, effective method to introduce g...
Produsent: BTX
Beskrivelse: Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo, and in utero drug or gene delivery. Tweezertrodes™ consist of a standard 12 cm twee...
Produsent: BTX
Beskrivelse: These reusable oocyte Petri electrodes are ideal for electroporation of oocytes, embryos, or other cell types in small volumes.
Produsent: BTX
Beskrivelse: These in vivo style electrode specifically designed for muscle gene delivery. Among the non-viral techniques for in vivo gene transfer, the direct inj...
Artikkenummer: (732-0025)
Produsent: BTX
Beskrivelse: The Petri Pulser™ electrode is a reusable electroporation applicator designed to fit into each single well of a 6-well plate or an individual 35 mm di...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BTX
Beskrivelse: Reusable plate electrode designed to directly electroporate adherent cells or electroporate cultured cell monolayers on filters. The Adherent Cell ele...
Artikkenummer: (732-0000)
Produsent: BTX
Beskrivelse: This petri dish electrode is designed to be used with a 100 mm petri dish that functions as the electroporation chamber. The electrode is used to elec...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BTX
Beskrivelse: This tissue chamber is specifically designed to handle ex-vivo tissue samples that are either larger than normal or have a unique shape making it diff...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom