Du søkte etter: Gassbokser
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (451-2201)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Termostater, Gas cartridges, 400 ml, butan/propan
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivelse: Termostater, Gas cartridges, CV 300 Plus, 240 g, butan/propan
HMS
Artikkenummer: (CAMP2000033971)
Produsent: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivelse: Campingaz® gas cartridge CP250 with safety valve.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (CAMP2182099)
Produsent: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivelse: Campingaz® gas cartridge CG1750 with safety valve.
UOM: 1 * 12 Items
Artikkenummer: (451-0047)
Produsent: R-L ENTERPRISES LTD
Beskrivelse: Termostater, Gas cartridges, 220 g, butan/propan
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HECH41396020)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Termostater, Gas cartridges, 190 g, butan
UOM: 1 * 190 g
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom