Du søkte etter: Sølebrett
21  treff i ditt søk
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Søl
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: Made of HDPE, white or black (electrically conductive). Containers for all purposes.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Practical collecting tray made of PE or static dissipative PE-EX. Place your waste canister in a collecting tray. Escaping liquids are collected in ca...
Produsent: MEMMERT
Beskrivelse: May affect the temperature distribution in the chamber.
Artikkenummer: (NEWPPAN404)
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: Light-weight, economical Utility Pans serve dozens of purposes throughout your workplace.
UOM: 1 * 12 Items
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: Safe and reliable for tabletop parts cleaning and fluid transfer operations involving petroleum products and acids, the Mini-Berm Flex Tray is made fr...
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: Lightweight and durable PE spill trays are ideal for storing several small to medium sized containers of liquids.
Produsent: CEMO GMBH
Beskrivelse: These small containers and collection trays can be used to carry and store water-polluting substances such as cleaning agents, pesticides, used oil fi...
Produsent: MEMMERT
Beskrivelse: May affect the temperature distribution within the chamber.
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: If containers leak, drip or crack, make sure a Mini Drip Deck with built-in sump is in position to catch the liquid.
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: HDPE trays contain messy drips and spills from 210 litre drums.
Artikkenummer: (NEWPPAK922)
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: This durable, one-piece utility trays contain liquid messes from oily parts and leaky containers.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (NEWPPAK741-WH)
Produsent: NEW PIG
Beskrivelse: Catch drips and control messes with these smooth, seamless fibreglass trays.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Made of stainless steel.
Artikkenummer: (BELAF246760003)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This large, deep, polypropylene plastic tray protects users by capturing accidental hazardous spills.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: Eco-friendly spill trays are made from 100% post-industrial recycled PE will not rust or corrode.
Tilbud
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom