Du søkte etter: Butyrometer
VWR tilbyr butyrometere til forskjellige metoder avhengig av prøven som skal testes. Gerber-metoden er den mest brukte metoden. Kvalitetskontroll av matvarer er viktig for å møte forbrukernes forventninger. Energien i prøven er direkte relatert til fettinnholdet, noe som gjør det vesentlig å lese riktig resultat, som igjen skal beskrive produktet i innholdsfortegnelsen.
VWR tilbyr butyrometere til forskjellige metoder avhengig av prøven som skal testes. Gerber-metoden er den mest brukte metoden. Kvalitetskontroll av matvarer er viktig for å møte forbrukernes forventninger. Energien i prøven er direkte relatert til fettinnholdet, noe som gjør det vesentlig å lese riktig resultat, som igjen skal beskrive produktet i innholdsfortegnelsen.
16  treff i ditt søk
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Koehler´s measuring method.
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Borosilicate glass.
Artikkenummer: (614-0119)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Schulz-Kley´s weighing method with closed bulb.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Measuring method, for ice cream.
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Roeder´s weighing method.
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Teichert`s method.
Artikkenummer: (614-0097)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Sichler`s method, with rounded scale.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (614-0100)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Siegfeld´s method.
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (614-0136)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: For determining free fat content in milk and cream.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Kehe`s method.
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Roeder´s weighing method.
Artikkenummer: (614-0132)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (614-0135)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: According to Roeder´s weighing method.
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (614-0134)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Weighing method.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: Gerber Instruments AG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom